VWR®, Cubetas desechables
Proveedor: VWR
VWR®
634-0675EA 15.3 EUR
634-0675 634-0676 634-0677 634-0678
VWR®, Cubetas desechables
Cubetas Cubetas para espectrofotómetros
Cubetas desechables de poliestireno óptico (PS) o de polimetilmetacrilato (PMMA), para su uso con la mayoría de los disolventes polares, ácidos y soluciones alcalinas.
  • Variación mínima de los valores de extinción
  • Ventanas empotradas, recorrido óptico claro y limpio
  • Transmitancia óptima y menor riesgo de contaminación
Para determinaciones en análisis de agua, química y aplicaciones de ciencias de la vida.
Envase: Resellable - las cubetas están clasificadas por números de cavidad.