Desecador, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5309-0250 5310-0250
467-3112EA 115 EUR
467-3112 467-3110
Desecador, Nalgene®
Desecadores Desecadores de plástico
Tapa transparente de PC y base azul de PP con o sin llave de paso de PTFE. Admite tubos de vació de 6,4 mm (¼”) de diámetro interno y se puede utilizar con cualquier placa de desecador estándar de 230 mm; p. ej., ref. 467-3100. El desecador 467-3110 se debe utilizar únicamente a temperatura ambiente, el 467-3112 es autoclavable.
  • La base es impermeable a todos los desecantes sólidos, incluidos ácidos y álcalis (no utilizar ácidos concentrados como desecantes)
  • No se necesitan juntas ni vacío para asegurar la estanqueidad de la cubierta, sólo requiere grasa
Información para pedidos: Se entrega sin placa; la placa adecuada se debe solicitar por separado.