Desecadores
Proveedor: KARTELL
230 550 554
467-2120EA 124 EUR
467-2120 467-2115 467-2125
Desecadores
Desecadores Desecadores de plástico
Cubierta de policarbonato transparente con base de polipropileno. Un tapón estriado garantiza que la readmisión del aire se haga muy lentamente, para evitar que se altere el contenido.
  • A prueba de implosión
  • Soporta un vacío de 740 mm Hg con una pérdida no superior a 20 mm en 24 horas
  • Incluye un plato extraíble para albergar el agente secante
Información de suministro: se suministran con un grifo de liberación de vacío y una junta tóricar.