Desecador, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
247814603 247815702 247816107 247816604 247816904 247824604 247825703 247826108 247826605 247826905 247826954 247825752 247826157 247826654
467-0055EA 178 EUR
467-0055 467-1134 467-1135 467-0056 467-0057 467-1137 467-1133 467-1136 467-0058 467-1132 SCOT247826954 SCOT247825752 SCOT247826157 SCOT247826654
Desecador, DURAN®
Desecadores Desecadores de vidrio
DURAN® transparente, vidrio de borosilicato 3.3, elección de modelos con brida plana, unión NOVUS NS 24/29 y salida en la tapa con llave de paso o desecadores con brida plana sin unión y tapa con perilla.
  • Ideal para aplicaciones con o sin vacío
  • Se suministra con tapa
Certificaciones: Según DIN ISO 13130
Información para pedidos: Se entrega sin placa; la placa adecuada se debe solicitar por separado.