Cabinas desecadoras, serie SICCO Maxi
Proveedor: Bohlender
V1852-01 V1853-01
467-0044EA 4140 EUR
467-0044 467-0045
Cabinas desecadoras, serie SICCO Maxi
Desecadores Armarios desecadores
Acrílico transparente. Las cabinas tienen una puerta con marco de aluminio reforzado, con junta de espuma de goma y tira magnética. Diseñadas para almacenar o secar productos sensibles a la humedad usando gel de sílice. El ambiente controlado del interior del desecador es ideal para almacenar materiales de referencia, muestras retenidas, muestras metalográficas, tabaco y muestras de ADN.
  • El higrómetro electrónico* montado en la puerta indica la temperatura mínima y máxima y los valores de humedad
  • Resistente a temperaturas de −20 a +70 °C
  • Fácil de