Armarios desecadores, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
F420640001 F420660000 F420660001
467-0062EA 0 EUR
467-0062 467-0066 467-0067
Armarios desecadores, SP Bel-Art
Desecadores Armarios desecadores
Estas resistentes cámaras de secado están fabricadas en plástico PA (poliacrílico) duro de 6,35 mm. Las puertas tienen un grosor de 9,5 mm y tienen una junta que proporciona un cierre hermético. Además, tienen un perno y un pestillo de acero inoxidable. Disponible en color claro o bronce oscuro.
  • Adecuado para el almacenamiento de muestras en seco y libre de polvo, en el laboratorio o en refrigeradores y congeladores
  • Incluye placas de fondo perforadas para garantizar la correcta circulación de aire dentro de la cámara