Cámaras de secado, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
5317-0070 5317-0120 5317-0180
467-0022EA 603 EUR
467-0022 467-0023 467-0024
Cámaras de secado, Nalgene®
Desecadores Armarios desecadores
Estos gabinetes de acrílico transparente con pestillos de acero inoxidable y junta de neopreno brindan un almacenamiento libre de polvo y humedad. Ideal para almacenar compuestos biológicos o químicos anhidros, higroscópicos y ensambles electrónicos. La bandeja removible con labios sostiene el desecante.
  • Se pueden utilizar sobre mesas de trabajo o en refrigeradores y congeladores
  • Las baldas son desmontables y ajustables, y están ventiladas para maximizar el flujo de aire
Información para pedidos: Supplied with adjustable shelves. Please note that additional or replacement shelves can not be purchased as optional accessories.