Cabinas desecadoras, serie SICCO Star
Proveedor: Bohlender
V1871-07 V1875-07 V1879-07 V1841-07
467-4126EA 1130 EUR
467-4126 467-0053 467-0114 467-0112
Cabinas desecadoras, serie SICCO Star
Desecadores Armarios desecadores
Estas vitrinas de PMMA transparente o vidrio borosilicato 3.3 tienen marco de aluminio reforzado, puerta con junta de gomaespuma y banda magnética. Diseñado para almacenar o secar productos sensibles a la humedad utilizando gel de sílice. El ambiente controlado dentro del desecador es ideal para almacenar materiales de referencia, muestras retenidas, especímenes metalográficos, tabaco y muestras de ADN. Los armarios Super-Star se pueden llenar con gas inerte, p. nitrógeno para permitir el almacenamiento seguro de productos químicos venenosos.
  • El higrómetro electrónico montado en la puerta indica la temperatura mínima y máxima y los valores de humedad; los higrómetros de las cabinas Super-Star tienen una pantalla de dos líneas
  • Resistente a temperaturas de −20 a +70 °C
  • Las cabinas tienen patas de goma antideslizantes y los modelos Star son apilables
  • Los gabinetes Super-Star tienen un bloqueo de cilindro e incluyen una manguera con acoplamientos rápidos Entrada de gas de 2 × 6 mm Ø, válvula de retención y conectores de tubería
Información de suministro: Se suministran con cuatro estantes telescópicos extraíbles de vidrio acrílico, bandeja de desecante y gel de sílice. Capacidad para un máximo de 26 estantes.