Placas de desecador
Proveedor: KARTELL
231 551 553
467-2111EA 11.9 EUR
467-2111 467-2110 467-2112
Placas de desecador
Desecadores Placas de desecadores
Placas de desecador de PP perforadas. Adecuadas para uso con los siguientes desecadores: 467-2115, 467-2120 y 467-2125. Utilizar únicamente a temperatura ambiente, no adecuado para su uso con crisoles calientes.