Placas
Proveedor: RSG
705.180 705.240 705.260 705.330 705.360 705.410 705.300 705.150 705.000
216-1241EA 15.3 EUR
216-1241 216-1242 216-1243 216-1245 216-1246 216-1247 216-2023 216-2022 216-1249
Placas
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Placas de laboratorio
Acero inoxidable, ¹⁸/₁₀.
  • Con borde plegado hacia abajo; de limpieza rápida y fácil
  • Pulido electrolítico, antimagnético
  • Buena resistencia química, excelente resistencia térmica
Recipientes redondos multiuso para una gran variedad de aplicaciones.
Información para pedidos: Cada juego de platos (n.º de cat. 216-1249) incluye un plato de 1, 2 y 3 litros.