Tarros con tapa suelta envolvente, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
242083409 242084105 242084508 242085701
216-3304EA 50.8 EUR
216-3304 216-3306 216-3308 216-3312
Tarros con tapa suelta envolvente, DURAN®
Tarros Tarros para uso general
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Expansión térmica mínima, que proporciona una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
Low profile, without knob.