Placas para el cultivo celular Corning® Primaria™
Proveedor: Corning
353801 353802 353803
734-0070EA 157.47 EUR
734-0070 734-0071 734-0072
Placas para el cultivo celular Corning® Primaria™
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
PS, esterilizadas, con tapa.
  • La exclusiva química de la superficie de cultivos tisulares con nitrógeno mejora la adhesión, la propagación y el crecimiento de muchas líneas de células o células primarias
  • Transparentes aunque no requieren ningún almacenamiento especial
  • Cómodo empaquetado en envase de estilo médico con abertura adhesiva
Los gases empleados para fabricar los productos Corning® Primaria™ contienen tanto oxígeno como amoniaco, con lo que se consigue incorporar en la superficie diversos grupos funcionales con nitrógeno, además de los grupos con oxígeno cargado negativamente que se encuentran en las superficies tratadas con cultivos tisulares tradicionales. La incorporación de nitrógeno con iones positivos se ha correlacionado con el acoplamiento y la propagación de células endoteliales primarias en un ensayo de crecimiento celular clonal. La compleja superficie de los productos Corning® Primaria™ es homogénea y estable, y se utiliza para mejorar la adhesión y la diferenciación de diversos tipos de células. La química de la superficie de los productos Corning® Primaria™ se confirma mediante la espectroscopia de electrón para el análisis químico (ESCA).