Placas de Petri recubiertas de gelatina, Corning® BioCoat™
Proveedor: Corning
354653 356653
734-0252EA 99.14 EUR
734-0252 734-0323
Placas de Petri recubiertas de gelatina, Corning® BioCoat™
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
PS recubierto con gelatina porcina. El material para celdas de gelatina Corning® BioCoat™ proporciona un sustrato que promueve la unión y el crecimiento para el cultivo de una variedad de tipos de células. La gelatina se usa comúnmente en el cultivo de tipos de células normales y transfectadas, incluidas las células endoteliales vasculares, musculares, de tallo embrionario (ES) y de teratocarcinoma F9.
  • El sustrato de gelatina mejora la sujeción de diversos tipos de células normales y transfectadas
  • El pretratamiento con gelatina evita una larga preparación