Placas de Petri con polilisina, Corning® BioCoat™
Proveedor: Corning
354468 354517 356468 356517 356518 354467 354469 354518 356467 356469
734-0149EA 120.34 EUR
734-0149 734-0177 734-0284 734-0301 734-0302 734-0148 734-0150 734-0178 734-0417 734-0285
Placas de Petri con polilisina, Corning® BioCoat™
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
PS recubierto con polilisina.
La poli-D-lisina (PDL) y la poli-L-lisina (PLL) son compuestos sintéticos que mejoran la adhesión celular y la absorción de proteinas mediante modificaciones de las cargas de superficies en el sustrato de cultivo. Las superficies cubiertas con polilisina son adecuadas  para: adhesión y proliferación de líneas celulares, diferenciación celular y excrecencia neurítica, adhesión de líneas de células transfectadas y supervivencia de neuronas primarias en el cultivo.