Placas para cultivo celular, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
150288 150318 150326 150350 153066 169558 174888 174926 168381 172931
734-2040EA 233 EUR
734-2040 734-2041 734-2042 734-2043 734-2045 734-2103 734-2113 734-2114 734-1403 734-2704
Placas para cultivo celular, Nunc™
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
PS (excepto 734-2113*, fabricadas en Permanox™), estériles, con tapa. Una amplia gama de placas, con tratamiento para el cultivo de tejidos.
  • Superficie ópticamente transparente y adecuada para microscopía
  • Placas de 60 mm y 35 mm disponibles con rejillas para clonación o determinación de la eficiencia de la placa
  • Tratamiento de superficie certificado Nunclon™Δ
These cell culture/petri dishes are made of polystyrene.
These dishes receive the Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta surface treatment, a proprietary surface modification that promotes maximum adhesion for a broad range of cell types.