Collagen I culture dishes, Corning® BioCoat™
Proveedor: Corning
354401 354450 354456 354551 356401 356450
734-0109EA 138 EUR
734-0109 734-0136 734-0141 734-0202 734-0275 734-0280
Collagen I culture dishes, Corning® BioCoat™
Placas de cultivo Placas para cultivo celular
PS recubierto con colágeno de cola de rata tipo I, estéril, apirógeno.
  • Elaborado en un entorno altamente controlado y rigurosamente analizado, para asegurar la consistencia y el rendimiento del producto
  • Estable a temperatura ambiente si se almacena en ambiente seco
El colágeno I, que se encuentra en la mayoría de tejidos y órganos, es más abundante en la dermis, tendones y huesos. Es la parte estructural que mantiene a células y tejidos unidos y se ha demostrado que es útil como matriz para mejorar el cultivo celular. El uso in vitro del colágeno puede tener efectos sobre la adherencia, la morfología, el crecimiento, la migración y la diferenciación de diversos tipos de células.