VWR®, Dishes, Crystallising
Proveedor: VWR Collection
216-0076EA 101 EUR
216-0076 216-0077 216-0060 216-0061 216-0062 216-0063 216-0064 216-0065 216-0066 216-0067 216-0068 216-0069 216-0070 216-0071 216-0072 216-0073 216-0074 216-0075 216-0078 216-0079
VWR®, Dishes, Crystallising
Bandejas/Platos/Ollas Cristalizadores
Vidrio borosilicato, calidad 3.3, con o sin pico.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas hasta +500 °C
  • Expansión térmica mínima, lo que le confiere una resistencia relativamente alta a los cambios de temperatura
La alternativa económica para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Area de marcado redonda.
DIN 12337 (sin pico)
DIN 12338 (con pico)