Cápsulas de evaporación, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
213013202 213013408 213013802 213014104 213014404 213014901 213015409 213015906 213016302
216-1270EA 13.3 EUR
216-1270 216-1271 216-1272 216-1273 216-1274 216-1275 216-1276 216-1277 216-1278
Cápsulas de evaporación, DURAN®
Bandejas/Platos/Ollas Cápsulas de evaporación
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente, con pico.
  • Muy buena resistencia química
  • Alta resistencia térmica
  • Mínima dilatación térmica, que proporciona alta resistencia a cambios bruscos de temperatura
For a wide range of applications. With flat bottom and (from volume 170 ml upwards) matt labelling area.
* sin campo de etiquetado
Certificaciones: DIN 12336