VWR®, Cápsulas de evaporación, forma baja
Proveedor: VWR Collection
216-0173EA 25.7 EUR
216-0173 216-0174 216-0175 216-0176 216-0177 216-0178
VWR®, Cápsulas de evaporación, forma baja
Bandejas/Platos/Ollas Cápsulas de evaporación
PTFE, con pico.
  • Excellent chemical resistance
  • Temperature resistant from –200 to +280 °C
  • Outer diameter with a tolerance of +/- 1mm
  • Exceptionally smooth inner walls to prevent contamination
Paredes gruesas. Robustas e irrompibles.