Cápsulas de evaporación con tapa a presión
Proveedor: VITLAB
103397 103297
216-1292EA 70.3 EUR
216-1292 216-1291
Cápsulas de evaporación con tapa a presión
Bandejas/Platos/Ollas Cápsulas de evaporación
PFA, with PE lid, translucent.
  • Resistencia química excepcional
  • Resistencia térmica hasta 250 °C, esterilizable en autoclave
  • Repuesto excelente para placas de platino
For contamination free sample preparation and efficient transportation. Due to a conical depression in the middle of the base very small amounts of a solvent are adequate to absorb the evaporated samples.