Dishes, evaporating
Proveedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L131/2 L131/3 L131/4 L131/5 L131/8
216-0370EA 18.3 EUR
216-0370 216-0371 216-0289 216-0372 216-0375
Dishes, evaporating
Bandejas/Platos/Ollas Cápsulas de evaporación
Porcelana, vidriada.
  • Muy buena resistencia química
  • Resiste temperaturas de hasta +1000 °C
  • Mínima expansión térmica
Para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio. Con pico y fondo plano. Blanco vidriado.