VWR®, Cápsulas de evaporación, forma media
Proveedor: VWR Collection
216-0537EA 33.1 EUR
216-0537 216-0554 216-0553 216-0552 216-0551 216-0550 216-0549 216-0548
VWR®, Cápsulas de evaporación, forma media
Bandejas/Platos/Ollas Cápsulas de evaporación
Porcelana, vidriada.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta +1000 °C
  • Baja expansión térmica
La alternativa económica para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Con pico y fondo redondo. Interior esmaltado en blanco.