VWR®, Cápsulas de evaporación, forma baja
Proveedor: VWR Collection
216-0557EA 59.3 EUR
216-0557 216-0562 216-0561 216-0560 216-0558 216-0556 216-0555 216-0559
VWR®, Cápsulas de evaporación, forma baja
Bandejas/Platos/Ollas Cápsulas de evaporación
Porcelana, vidriada.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistente al calor hasta +1000 °C
  • Baja expansión térmica
La alternativa económica para una amplia gama de aplicaciones de laboratorio. Con pico y fondo plano. Esmaltado en blanco excepto la superficie inferior exterior.
DIN 12903
Certificaciones: DIN 12903