Cápsulas incineración
Proveedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L33/1 L33/2 L33/4 L33C/00 L33C/00B L33C/4B L33C/7 L33D/2 L33D/3 L33D/4 L5032/1
459-2121EA 9.9 EUR
459-2121 459-2122 459-2123 459-2131 459-0038 459-2132 459-2134 459-2112 459-2113 459-2114 459-2141
Cápsulas incineración
Navecillas Navecillas de combustión
Platos de porcelana, esmaltados por dentro y por fuera, excepto la base.
  • Soporta una temperatura máxima de 1000 °C
  • Forma poco profunda sin pico, forma profunda con pico
Cápsulas cuadradas con paredes inclinadas.
Las medidas listadas de An×F×Al corresponden a las cápsulas cuadradas, y  las medidas de Ø×Al corresponden a las cápsulas  redondas.