Cajas para instrumental con tapa
Proveedor: BOCHEM
8710 8711 8712 8713 8714 8715 8716 8717
216-0050EA 57.6 EUR
216-0050 216-1739 216-0052 216-0053 216-0054 216-0055 216-0056 216-0057
Cajas para instrumental con tapa
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Placas de instrumental
Acero inoxidable, 18/10.
  • Superficies pulidas, lo que facilita y agiliza la limpieza
  • Pulido electrolítico, antimagnético
  • Buena resistencia química, excelente resistencia térmica