Cajas para instrumental con tapa
Proveedor: BOCHEM
8475 8476
216-0029EA 59.5 EUR
216-0029 216-0030
Cajas para instrumental con tapa
Bandejas/Platos/Ollas Bandejas/Placas de instrumental
Acero inoxidable, 18/10.
  • Esquinas redondeadas para una limpieza rápida y fácil
  • Pulido electrolítico, antimagnético
  • Buena resistencia química, excelente resistencia térmica
Tapa especial con asa incrustada que permite apilar las cajas.