Petri dishes, soda lime glass
Proveedor: Kavalier
N632492003060 N6324920061802
391-2710EA 9.8 EUR
391-2710 KAVAN6324920061802
Petri dishes, soda lime glass
Placas de cultivo Placas de Petri
Vidrio cal sodada.
  • La parte inferior y la tapa son planas por dentro y por fuera.