Placas de Petri, Nunc™
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
263991 249964
391-0104EA 165 EUR
391-0104 391-0103
Placas de Petri, Nunc™
Placas de cultivo Placas de Petri
Poliestireno ópticamente transparente. Placas de Petri para el cultivo de hongos, bacterias y otros microorganismos.
  • Compatibilidad con sistemas automatizados
  • Buen rendimiento con dispensador automático gracias a la forma totalmente plana y a la altura uniforme