Placas de Petri, Duroplan®, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
217554101 217554307 217554607 217554804 217555106 217555303
391-0810EA 25.7 EUR
391-0810 391-0820 391-0830 391-0840 391-0850 391-0860
Placas de Petri, Duroplan®, DURAN®
Placas de cultivo Placas de Petri
Vidrio borosilicato 3.3 DURAN® transparente. Cajas de Petri de calidad superior debido a que el interior y exterior del fondo y la tapa son microscópicamente planos, sin burbujas ni estrías.
  • Distribución homogénea de medio de cultivo
  • Controladas, sin distorsiones
  • Resistente a la temperatura y a productos químicos
DIN 13132
Certificaciones: DIN 13132