Placas de Petri, Star™Dish
Proveedor: PHOENIX BIOMEDICAL
057 058 331 332 357 360 371 372 352 356 370 390 385 321 307 180 181 182 183 184 185 305 161 163 162 164 165 170 171 172 173 174 175 387 004
710-3512EA 149 EUR
710-3512 710-3513 710-3518 710-3519 710-3504 710-3505 710-3508 710-3509 710-3502 710-3503 710-3507 710-3511 710-3510 710-3516 391-0053 710-3521 710-0599 710-0600 710-0601 710-0602 710-0603 391-0531 391-0436 391-1003 391-1002 391-0421 391-0422 391-0437 391-0438 391-1004 391-1005 391-0423 391-0424 391-0425 391-0573
Placas de Petri, Star™Dish
Placas de cultivo Placas de Petri
PS transparente. Perfecta para el recuento de colonias.
  • El proceso de fabricación ecológico emplea cantidades de plástico reducidas
  • Estéril y sin partículas
Placas de 90×15 mm
La tapa rebajada de la placa ALPINE de anidamiento ofrece una excelente estabilidad de apilado y ahorra espacio. Funciona con la mayoría de los modelos de equipos de vertido de medios. El rebaje de la tapa presenta un ángulo biselado más liso que permite que la placa se deslice lentamente durante el vertido automatizado.
- Los orificios de ventilación situados en la parte inferior de la tapa evitan la formación de condensación y el goteo sobre el cultivo
- El fondo extremadamente plano permite reducir la cantidad de medio necesaria
- Las estrías cruzadas de la base hacen que la placa sea flexible y resistente a la deformación cuando se vierte el medio a una temperatura elevada
- Excelente para realizar recuentos de colonias, puesto que las estrías sirven como un borde práctico para establecer cuadrantes
Placas que ahorran espacio y medios de cultivo 85×15 mm
Debido a su menor diámetro, la placa de 85×15 mm es perfecta para los usuarios que desean ahorrar en la cantidad de medio vertida y en espacio de almacenamiento en el refrigerador y la estufa de incubación.
Placas con divisiones 90×15 mm
Para estudios diferenciales simultáneos de organismos o medios en un entorno común. Los costes generales se reducen al minimizar el uso de placas, medios y espacio. Las versiones con 3 o 4 secciones presentan compartimentos numerados para facilitar la identificación.
Placas de 140×15 mm
Estas placas, especialmente indicadas para las pruebas de susceptibilidad a antibióticos, alojan entre 2 y 3 filtros de membrana en una sola unidad. La placa tiene el tamaño suficiente para determinar la carga biológica y realizar pruebas de esterilidad de dispositivos médicos.
Placas de 55×15 mm
Esta placa ahora espacio en los refrigeradores y las estufas de incubación y resulta perfecta cuando se utilizan pequeñas cantidades de medios. Admite filtros de una sola membrana para pruebas de agua y de productos farmacéuticos.
Placas profundas
Diseñadas específicamente para alojar más medios, estas placas son excelentes para laboratorios de micología, histología y patología, así como para la germinación de semillas. Son especialmente apropiadas si se precisan periodos de cultivo más largos.
Placas especiales
La PLACA AQUA es idónea para técnicas de filtración por membrana. Admite un filtro de membrana redondo de 47 mm, que se usa para diversas técnicas de pruebas de agua, y su aplicación más útil es la recogida de muestras de campo. La tapa hermética se puede sellar fácilmente con cinta adhesiva. La placa de 40×12,5 mm resulta perfecta cuando solo se necesita una muestra muy pequeña. También se puede usar con filtros pequeños y en análisis farmacéuticos. La placa de TAMAÑO COMPLETO ALPINE es idónea cuando se precisa una superficie más extensa y para alojar discos de sensibilidad a antibióticos.