Gradilla transportadora de placas Petri, Poxygrid®, SP Bel-Art
Proveedor: Bel-Art Products, a Part of SP
H189780000 H189790000
391-2011EA 83.7 EUR
391-2011 391-2013
Gradilla transportadora de placas Petri, Poxygrid®, SP Bel-Art
Gradillas Dispensadores de placas Petri
Gradilla de alambre de acero con revestimiento epoxídico.
  • Se carga y vacía fácilmente desde la parte superior
  • Para placas Petri de plástico de 90 y 100 mm de diámetro (no adecuado para placas Petri de vidrio)
An×Pr×Al: 108×108×356 mm (1 pila, para 20 placas)
An×Pr×Al: 343×105×305 mm (3 pilas, para 42 placas)
W×D×H: 343×105×305 mm (3 stacks, for 42 dishes)