Cubetas de tinción
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42480010 42481010 42482010
631-9328EA 33.4 EUR
631-9328 631-9321 631-9329
Cubetas de tinción
Tarros Cubetas de tinción
Vidrio de cal sodada.
  • Adecuado para 10 portaobjetos estándar (76×26 mm)
Sistema de tinción compuesto por cubeta de tinción, soporte de vidrio y estribo de alambre.
Información para pedidos: El inserto y el mango deben pedirse por separado.