Cubetas de tinción
Proveedor: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
42450010 42461010 42460010
631-9313EA 25.9 EUR
631-9313 631-9310 631-9311
Cubetas de tinción
Tarros Cubetas de tinción
Vidrio de cal sodada.
  • Tres versiones
  • Para 16 o 10 portaobjetos
  • Conforme a Hellendahl o Schiefferdecker
Suitable for standard microscope slides (76×26 mm).