VWR®, Platillos de pesaje desechables
Proveedor: VWR Collection
25433-020
611-1373EA 52 EUR
611-1373 611-1374 611-1375 611-1376 611-1377 25433-020
VWR®, Platillos de pesaje desechables
Navecillas Navecillas de pesaje
Aluminio ligero.
  • Borde reforzado, con un extremo curvado que ofrece una mayor estabilidad
  • Exentos de contaminantes, libres de aceite
  • Apilables
Ideales para pesar, tomar muestras, distribuir, almacenar, procesar alimentos, evaporar o uso general de laboratorio.