VWR®, Platillos de pesaje desechables con pestañas
Proveedor: VWR Collection
611-1362EA 145 EUR
611-1362 611-1371 611-1372 611-1378 611-1379
VWR®, Platillos de pesaje desechables con pestañas
Navecillas Navecillas de pesaje
Aluminio.
  • Fondo plano y paredes onduladas que aumentan la rigidez
  • Los platos tienen pestañas para facilitar su manipulación
  • Libres de aceite
  • Ligeramente cónicos para facilitar su apilado
Platos desechables resistentes con pestañas y paredes onduladas. Ideales para aplicaciones generales de pesaje, distribución y almacenaje. También sirven como platos evaporadores, contenedores para piezas pequeñas o tapas protectoras de polvo.