Medidores de balanceo de la parte superior
Proveedor: LENZ, E. (Lenz Laborglas GmbH & CO.KG)
05476101 05476104 05476110 05476113 05476119 05476122 05476128 05476137 05476107
612-9850EA 42.8 EUR
612-9850 612-9851 612-9852 612-9853 612-9855 612-9856 612-9857 612-9858 201-1077
Medidores de balanceo de la parte superior
Medidores de la parte superior de botellas
Vidrio de borosilicato 3.3 DURAN®.
  • Muy buena resistencia química
  • Elevada resistencia a la temperatura
  • Mínima expansión térmica, lo que proporciona una alta resistencia a los cambios de temperatura
Pipeta con junta esmerilada NS 29/32. Para seleccionar los frascos adecuados, consulte 215-1117 y 215-1118.