Frascos con pieza superior graduada
Proveedor: KARTELL
1475 1476 1477 1480 1481 1482
KART1475EA 9.9 EUR
KART1475 KART1476 KART1477 612-0948 612-0949 612-0950
Frascos con pieza superior graduada
Medidores de la parte superior de botellas
De volumen variable. Frasco y tubo de PE translúcido, calibrador de PMP transparente.
  • Para la dosificación repetitiva de una misma cantidad de líquido.
El calibrador de 25/50 ml se desliza a lo largo del tubo.  El nivel del líquido que llega al calibrador por presión sobre el frasco varía en función de la altura del tubo en el calibrador. Una vez ajustada la posición del calibrador, el volumen a dosificar se mantiene constante.
Color: transparente/rojo