Barriles con tapa y anillo de sujeción
Proveedor: Kautex
359-90800 359-90867 359-91093
216-5652EA 64.8 EUR
216-5652 216-5541 216-5542
Barriles con tapa y anillo de sujeción
Barriles, Barriles, Tambores
HDPE. Con tapa y anillo de sujeción.
  • Tapa
  • Anillo de sujeción
  • Apto para alimentos
  • Todos los tamaños con homologación de la ONU para sólidos
  • Certificada halal
Los bidones cumplen con las normas GGVS/GGVE (ferrocarril/carretera/marítimo) para el transporte de sustancias sólidas con una densidad mínima de 1,5 g/ccm. Se suministran completos con tapa de PE y anillo de sujeción galvanizado. 30 y 60 L con asas.