Tapones para los oídos desechables, 1100 /1110
Proveedor: 3M
1100 1110
111-1021EA 74.2 EUR
111-1021 111-1022
Tapones para los oídos desechables, 1100 /1110
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
Los tapones auditivos de espuma suave, suave y resistente a la suciedad se amoldan a la forma única de cada oído para brindar una excelente protección auditiva.
  • Naranja brillante permite visualizar la protección
  • Adecuados para utilizar junto con orejeras
  • Disponibles con cordón para extraerlos con facilidad
Se adaptan a la forma de cada oído proporcionando una protección excepcional.
SNR: 37 dB.
EN 352-2
Certificaciones: EN 352-2.
Precaución: * One size fits all.