Tapones para los oídos desechables, Max®
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
3301130 3301161 1013046
111-0139EA 60.1 EUR
111-0139 111-0140 111-0394
Tapones para los oídos desechables, Max®
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
Los tapones para los oídos Max® ofrecen un funcionamiento de atenuación del ruido superior en un tapón para los oídos desechable.
  • La forma de la campana proporciona la máxima comodidad para los oidos
  • Su diseño mejorado hace que sean más fáciles de insertar
  • Su revestimiento suave y resistente a la suciedad evita que la suciedad traspase la superficie antes de la inserción
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
EN 352-2:2002
Certificaciones: EN 352-2:2002