Tapones desechables, Laser Lite
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
3301105 3301106 1013047
111-0137EA 46.2 EUR
111-0137 111-0138 111-0395
Tapones desechables, Laser Lite
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
Los tapones Laser Lite® ofrecen una comodidad óptima para un uso prolongado.
  • Colores brillantes para una mayor visibilidad
  • Espuma autoajustable para adaptarse a prácticamente cualquier usuario
  • Forma de T para facilitar su colocación y uso
SNR: 35 dB
EN 352-2
Certificaciones: EN 352-2
Precaución: * Talla única.