Tapones para los oídos reutilizables, Fusion™
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1011282 1011281
111-0115EA 143 EUR
111-0115 111-0084
Tapones para los oídos reutilizables, Fusion™
Tapones para los oídos Tapones para los oídos reutilizables
Los tapones para oídos Fusion™ son de fácil manejo y están especialmente indicados para su uso durante todo el día.
  • Diseño patentado con dos materiales para mayor confort
  • Dos tamaños distintos que proporcionan un ajuste óptimo
  • Con cordones desmontables
SNR: 28 dB
EN 352-2
Certificaciones: EN 352-2