Tapones para los oídos desechables, Bilsom 303
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1006186 1006187 1005073 1005074 1007192 1007193 1006204
111-1291EA 45.7 EUR
111-1291 111-1292 111-3560 111-3564 111-2157 111-2158 DALL1006204
Tapones para los oídos desechables, Bilsom 303
Tapones para los oídos Tapones para los oídos, desechables
Moldeado, tapones para oídos sin PVC disponibles en dos tamaños que garantizan una adaptación sin presión.
  • Forma cónica para insertar y extraer fácilmente
  • Superficie lisa y repelente de la suciedad para mayor higiene
  • Dispensador transparente
  • Gomaespuma, sin cordón
SNR: 33 dB
EN 352-2
Certificaciones: EN 352-2.
Envase: Available bulk packed, as individual pairs or as 400 pairs within the LS-400 dispenser.