Protectores faciales, Clearways
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1002360 1002353 1002354 1002359 1002369 1002366
111-1253EA 13.8 EUR
111-1253 111-1254 111-3550 111-1359 111-1361 111-1360
Protectores faciales, Clearways
Protectores faciales
Esta combinación proporciona resistencia y durabilidad. Los visores son aptos para diferentes tipos de aplicaciones.
  • Ligero: lo suficientemente cómodo para llevarlo todo el día
  • El accesorio de visera integral garantiza una protección adicional contra las filtraciones químicas
  • Visor económico y reemplazable disponible en acetato o PC (PC: Alto impacto; acetato: Resistente a los productos químicos)
Peso: 160 g
Visor: 200 mm
EN 166
Certificaciones: EN 166
Información para pedidos: La visera, el protector de cejas y la mentonera deben pedirseMore Product Information