Protector facial, Bionic™
Proveedor: HONEYWELL SAFETY
1011624 1011623 1011933
111-0134EA 76.3 EUR
111-0134 111-0133 111-0252
Protector facial, Bionic™
Protectores faciales
Protector facial que también protege contra riesgos mecánicos extremos, con gafas protectoras o protección respiratoria.
  • Protección ampliada para la parte superior de la cabeza y la barbilla
  • Mecanismo fijo para una seguridad adicional
  • Acolchado especialmente suave con banda lavable e intercambiable
  • Varias formas de ajuste para el máximo confort
Peso: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Certificaciones: EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9