Protectores faciales, Relrsi/Relpsi
Proveedor: Bollé Safety
RELRSI RELPSI
111-0334EA 44.5 EUR
111-0334 111-1012
Protectores faciales, Relrsi/Relpsi
Protectores faciales
Protective face shield equipped with adjustable headgear to ensure that the visor remains securely in place.
  • Visión panorámica
  • Protector facial abatible de alta resistencia, montaje en PP amarillo
  • Pantalla fabricada con acetato antivaho de 1,5 mm de grosor o con PC de 1,0 mm de grosor
  • El protector facial de acetato protege de los arcos eléctricos de cortocircuito
Peso: 200 g
EN 166, EN 170 (Acetate face shield only)
Certificaciones: EN 166, EN 170 (solo protector facial de acetato).