Casetes de control del aire
Proveedor: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4338 4376 4339-N
515-0007EA 390 EUR
515-0007 516-7620 515-0008
Casetes de control del aire
Filtros Filtros de casetes
Membrana: 0,8 µm GN-4 Metricel® (mezcla de ésteres de celulosa) con almohadilla de apoyo de celulosa.
  • A prueba de fugas y manipulación
Tamaño del filtro: 25 mm
- Carcasa: PP con relleno de carbono
- Se utiliza para controlar componentes respirables como sílice, metal y polvo
- Diámetro total × largo: 28 × 79 mm
Diámetro de filtro: 37 mm
- Carcasa: SAN (estireno acrilonitrilo)
- Used to monitor respirable constituents such as nuisance dust, silica, aerosols and airborne particulates
- Diámetro × L totales: de 2 piezas: 42×28 mm; de 3 piezas: 42×38 mm.