Frascos, suero/muestra, WHEATON®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
300-4000 300-4050 300-4100
513-3001EA 174 EUR
513-3001 513-3002 513-3003
Frascos, suero/muestra, WHEATON®
Filtros Filtros de la parte superior de botellas
Portafiltro con receptor de polisulfona, reutilizable. Adecuado para filtración analítica o estéril, para aplicaciones con sobrepresión y presión negativa.
  • Frasco receptor con graduación permanente
  • Dos salidas para tubos de diámetro interior 6-8mm
  • Con tapa para la conservación estéril del material filtrado
Compatible with 47/50 mm membranes.
Información de suministro: Soporte y receptor, placa analítica, placa de estilización y cubierta.