Aparatos de filtración por vacío, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
122-0020 122-0045 155-0020 155-0045 156-4020 156-4045 157-0020 157-0045 158-0020 158-0045 161-0020 161-0045 162-0020 162-0045 290-3320 290-3345 290-4520 290-4545 291-3320 291-3345 291-4520 291-4545 292-3320 292-4520
513-1221EA 72 EUR
513-1221 513-1222 513-1551 513-1552 513-1561 513-1562 513-1571 513-1572 513-1581 513-1582 513-1611 734-5029 513-1621 513-1622 734-5061 734-5062 734-5063 734-5064 734-5065 734-5066 734-5067 734-5068 734-5069 734-5070
Aparatos de filtración por vacío, Nalgene®
Filtros Filtros de la parte superior de botellas
Membrana de acetato de celulosa sin surfactantes (SFCA), carcasa de PS. Ideal para cultivo celular, con baja adsorción de proteínas.
  • Embudo y matraz receptor graduados
  • Adaptador de tubos de desconexión rápida
  • Con funda