Unidades de filtración al vacío para botellas, Nalgene®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
295-3345 295-4545 296-3345 296-4545
734-5072EA 180 EUR
734-5072 734-5074 734-5076 734-5078
Unidades de filtración al vacío para botellas, Nalgene®
Filtros Filtros de la parte superior de botellas
Membrana de PES, carcasa de PS. Los filtros se enroscan en botellas de medio de vidrio con un tamaño de cuello de 33 ó 45 mm.
  • Permite la filtración directa de líquido en las botellas de medio de vidrio estériles
  • Graduados
  • Brazo lateral con adaptador para tubo de desconexión rápida